1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR305122-100MG OR305122-250MG OR305122-1G
APOSOR305122-100MGEA 173 EUR
APOSOR305122-100MG APOSOR305122-250MG APOSOR305122-1G
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11650650
CAS nummer: 599183-35-4
UN: 3261
ADR: 8,III