Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305155-250MG OR305155-1G OR305155-500MG
APOSOR305155-250MGEA 356 EUR
APOSOR305155-250MG APOSOR305155-1G APOSOR305155-500MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407340
CAS nummer: 499770-78-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable