(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30516-100G OR30516-25G
APOSOR30516-100GEA 373 EUR
APOSOR30516-100G APOSOR30516-25G
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
Smeltpunt: 155 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00035456
CAS nummer: 6971-45-5
EINECS: 230-199-1