Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305169-1G OR305169-250MG
APOSOR305169-1GEA 134 EUR
APOSOR305169-1G APOSOR305169-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739248
CAS nummer: 136117-74-3