2-Bromo-p-toluic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3052-100G OR3052-25G
APOSOR3052-100GEA 146 EUR
APOSOR3052-100G APOSOR3052-25G
2-Bromo-p-toluic acid 97%
2-Bromo-p-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
Smeltpunt: 143…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045797
CAS nummer: 7697-27-0