3-Methylisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 8-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR30520-1G OR30520-25G OR30520-5G
APOSOR30520-1GEA 22 EUR
APOSOR30520-1G APOSOR30520-25G APOSOR30520-5G
3-Methylisatoic anhydride
3-Methylisatoic anhydride
Formule: C₉H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426399
CAS nummer: 66176-17-8