2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305201-250MG OR305201-1G OR305201-500MG
APOSOR305201-250MGEA 0 EUR
APOSOR305201-250MG APOSOR305201-1G APOSOR305201-500MG
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01719046
CAS nummer: 54778-20-0