N-Boc-5-hydroxyindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305227-1G OR305227-250MG
APOSOR305227-1GEA 103 EUR
APOSOR305227-1G APOSOR305227-250MG
N-Boc-5-hydroxyindole
N-Boc-5-hydroxyindole
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08272246
CAS nummer: 434958-85-7