3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30523-1G OR30523-5G
APOSOR30523-1GEA 35.1 EUR
APOSOR30523-1G APOSOR30523-5G
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde
Formule: C8H7NO3
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08445621
CAS nummer: 18515-67-8