5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305256-1G OR305256-250MG
APOSOR305256-1GEA 60 EUR
APOSOR305256-1G APOSOR305256-250MG
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059270
CAS nummer: 129487-92-9