6-Bromo-m-toluic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3053-1G OR3053-25G OR3053-5G
APOSOR3053-1GEA 22 EUR
APOSOR3053-1G APOSOR3053-25G APOSOR3053-5G
6-Bromo-m-toluic acid 98%
6-Bromo-m-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
Smeltpunt: 136…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079722
CAS nummer: 6967-82-4