Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 2-naphthalenesulphonate
OR30530-1KG OR30530-250G OR30530-5KG
APOSOR30530-1KGEA 65.8 EUR
APOSOR30530-1KG APOSOR30530-250G APOSOR30530-5KG
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Formule: C₁₀H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064186
CAS nummer: 532-02-5
EINECS: 208-523-8