6-Nitro-1-indanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30531-1G OR30531-5G
APOSOR30531-1GEA 27.8 EUR
APOSOR30531-1G APOSOR30531-5G
6-Nitro-1-indanone 97%
6-Nitro-1-indanone
Formule: C₉H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656903
CAS nummer: 24623-24-3