1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Methyl-3,5-dinitro-2-pyridone, 1-Methyl-3,5-dinitropyridin-2(1H)-one
OR305320-1G
OR305320-5G
APOSOR305320-1GEA
22
EUR
APOSOR305320-1G
APOSOR305320-5G
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one
Formule:
C₆H₅N₃O₅ Smeltpunt: 174…178 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00456280 CAS nummer: 14150-94-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |