4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305362-1G OR305362-250MG
APOSOR305362-1GEA 146 EUR
APOSOR305362-1G APOSOR305362-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109831
CAS nummer: 1032943-43-3