5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR305377-1G OR305377-5G
APOSOR305377-1GEA 242 EUR
APOSOR305377-1G APOSOR305377-5G
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formule: C₅H₃ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03789627
CAS nummer: 40929-48-4
UN: 3261
ADR: 8,III