6-Bromo-o-toluic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3054-1G OR3054-25G OR3054-5G
APOSOR3054-1GEA 22 EUR
APOSOR3054-1G APOSOR3054-25G APOSOR3054-5G
6-Bromo-o-toluic acid 97%
6-Bromo-o-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
Smeltpunt: 107…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01310788
CAS nummer: 90259-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III