5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30541-1G OR30541-5G
APOSOR30541-1GEA 35.1 EUR
APOSOR30541-1G APOSOR30541-5G
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Formule: C₄H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06412560
CAS nummer: 56621-90-0