2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305419-1G OR305419-5G
APOSOR305419-1GEA 172 EUR
APOSOR305419-1G APOSOR305419-5G
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 211…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115212
CAS nummer: 98088-04-1