2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30556-25G OR30556-5G
APOSOR30556-25GEA 38 EUR
APOSOR30556-25G APOSOR30556-5G
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₉Cl₂N
Smeltpunt: 183…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012734
CAS nummer: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3