1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30558-1G OR30558-250MG
APOSOR30558-1GEA 73 EUR
APOSOR30558-1G APOSOR30558-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
Smeltpunt: 277…283 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09870053
CAS nummer: 1150114-80-9