4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305585-1G OR305585-5G OR305585-25G
APOSOR305585-1GEA 22 EUR
APOSOR305585-1G APOSOR305585-5G APOSOR305585-25G
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Smeltpunt: 115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977435
CAS nummer: 79055-62-2