Isoquinoline-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Isoquinoline-5-carboxaldehyde
OR30559-1G OR30559-250MG
APOSOR30559-1GEA 48.3 EUR
APOSOR30559-1G APOSOR30559-250MG
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Smeltpunt: 116…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412483
CAS nummer: 80278-67-7