Isoquinoline-8-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30562-1G OR30562-500MG
APOSOR30562-1GEA 64.3 EUR
APOSOR30562-1G APOSOR30562-500MG
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06227440
CAS nummer: 787615-01-4