1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30587-1G OR30587-250MG
APOSOR30587-1GEA 26.3 EUR
APOSOR30587-1G APOSOR30587-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09870052
CAS nummer: 590418-08-9