1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30588-1G OR30588-250MG
APOSOR30588-1GEA 135 EUR
APOSOR30588-1G APOSOR30588-250MG
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09870054
CAS nummer: 1001907-59-0