2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30589-250MG OR30589-1G OR30589-5G
APOSOR30589-250MGEA 61.4 EUR
APOSOR30589-250MG APOSOR30589-1G APOSOR30589-5G
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109437
CAS nummer: 885698-95-3