(Triisopropylsilyl)acetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethynyltriisopropylsilane
OR30591-25G OR30591-5G OR30591-100G
APOSOR30591-25GEA 46.8 EUR
APOSOR30591-25G APOSOR30591-5G APOSOR30591-100G
(Triisopropylsilyl)acetylene
(Triisopropylsilyl)acetylene
Formule: C₁₁H₂₂Si
MW: 182.38 g/mol
Kookpunt: 50…52 °C/0.6mmHg
Dichtheid: 0.813 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075452
CAS nummer: 89343-06-6
UN: 1993
ADR: 3 III