5-Hexynoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30593-25G OR30593-1G OR30593-5G
APOSOR30593-25GEA 263 EUR
APOSOR30593-25G APOSOR30593-1G APOSOR30593-5G
5-Hexynoic acid 99%
5-Hexynoic acid
Formule: C₆H₈O₂
Kookpunt: 224…225 °C
Dichtheid: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066346
CAS nummer: 53293-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III