4-Bromo-o-cresol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
OR3060-100G OR3060-25G OR3060-1G
APOSOR3060-100GEA 187 EUR
APOSOR3060-100G APOSOR3060-25G APOSOR3060-1G
4-Bromo-o-cresol 95%
4-Bromo-o-cresol
Formule: C₇H₇BrO
Smeltpunt: 62…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055435
CAS nummer: 2362-12-1