5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR30602-1G
OR30602-5G
APOSOR30602-1GEA
24.9
EUR
APOSOR30602-1G
APOSOR30602-5G
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule:
C₇H₅BrN₂ Smeltpunt: 61…64 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08275698 CAS nummer: 69214-09-1 |