7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
APOSOR30603-1GEA
55.6
EUR
APOSOR30603-1G
APOSOR30603-250MG
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,03 g/mol Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD07778353 CAS nummer: 808744-34-5 |