5-Bromo-1-pentene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30608-25G OR30608-5G
APOSOR30608-25GEA 48.3 EUR
APOSOR30608-25G APOSOR30608-5G
5-Bromo-1-pentene
5-Bromo-1-pentene
Formule: C₅H₉Br
Kookpunt: 126…127 °C
Dichtheid: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000264
CAS nummer: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3,III