2-Imidazolecarboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30610-5G OR30610-25G
APOSOR30610-5GEA 110 EUR
APOSOR30610-5G APOSOR30610-25G
2-Imidazolecarboxylic acid 96%
2-Imidazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂
Smeltpunt: 198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00270816
CAS nummer: 16042-25-4