4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30615-5G OR30615-10G
APOSOR30615-5GEA 65.8 EUR
APOSOR30615-5G APOSOR30615-10G
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663864
CAS nummer: 171364-79-7