N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Methyl-1,2-benzenediamine dihydrochloride, N-Methyl-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
OR30623-100G OR30623-25G
APOSOR30623-100GEA 36.6 EUR
APOSOR30623-100G APOSOR30623-25G
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₂Cl₂N₂
MW: 195.0900 g/mol
Smeltpunt: 192 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042021
CAS nummer: 25148-68-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III