3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Gallic aldehyde, Pyrogallol-5-carboxaldehyde
OR30631-25G OR30631-5G
APOSOR30631-25GEA 415 EUR
APOSOR30631-25G APOSOR30631-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Smeltpunt: 211…213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003371
CAS nummer: 13677-79-7