2,3-Dimethylhydroquinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30633-100G OR30633-25G OR30633-5G
APOSOR30633-100GEA 0 EUR
APOSOR30633-100G APOSOR30633-25G APOSOR30633-5G
2,3-Dimethylhydroquinone
2,3-Dimethylhydroquinone
Formule: C₈H₁₀O₂
Smeltpunt: 223 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009997
CAS nummer: 608-43-5