1,18-Octadecanedioic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30639-1G OR30639-5G
APOSOR30639-1GEA 22 EUR
APOSOR30639-1G APOSOR30639-5G
1,18-Octadecanedioic acid 98%
1,18-Octadecanedioic acid
Formule: C₁₈H₃₄O₄
Smeltpunt: 125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142369
CAS nummer: 871-70-5