2-Bromoethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30640-100G OR30640-250G
APOSOR30640-100GEA 64.3 EUR
APOSOR30640-100G APOSOR30640-250G
2-Bromoethanol 97%
2-Bromoethanol
Formule: BrH₂CCH₂OH
Kookpunt: 149…150 °C
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 1,762 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002827
CAS nummer: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II