(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR306469-1G OR306469-500MG OR306469-5G
APOSOR306469-1GEA 173 EUR
APOSOR306469-1G APOSOR306469-500MG APOSOR306469-5G
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Kookpunt: 102…105 °C/12mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08752541
CAS nummer: 45715-08-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III