5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30647-1G OR30647-5G
APOSOR30647-1GEA 73 EUR
APOSOR30647-1G APOSOR30647-5G
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
Formule: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Smeltpunt: 94…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09951958
CAS nummer: 365996-06-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III