4-Bromo-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3065-100G OR3065-250G OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA 46.8 EUR
APOSOR3065-100G APOSOR3065-250G APOSOR3065-500G
4-Bromo-2-nitroaniline
4-Bromo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041312
CAS nummer: 875-51-4