6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR306524-100MG OR306524-1G OR306524-250MG
APOSOR306524-100MGEA 107 EUR
APOSOR306524-100MG APOSOR306524-1G APOSOR306524-250MG
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16744613
CAS nummer: 909406-73-1