4-Bromo-2-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
OR3066-25G OR3066-5G OR3066-100G
APOSOR3066-25GEA 24.9 EUR
APOSOR3066-25G APOSOR3066-5G APOSOR3066-100G
4-Bromo-2-nitroanisole
4-Bromo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
Smeltpunt: 87…88 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00055529
CAS nummer: 33696-00-3