2-Cyclopropylisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR306659-1G OR306659-250MG
APOSOR306659-1GEA 431 EUR
APOSOR306659-1G APOSOR306659-250MG
2-Cyclopropylisonicotinic acid
2-Cyclopropylisonicotinic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Smeltpunt: 285…287 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13187883
CAS nummer: 1216171-07-1