1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30667-1G OR30667-5G
APOSOR30667-1GEA 103 EUR
APOSOR30667-1G APOSOR30667-5G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formule: C₈H₁₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042294
CAS nummer: 3970-79-4