1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30668-250MG OR30668-1G
APOSOR30668-250MGEA 176 EUR
APOSOR30668-250MG APOSOR30668-1G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Formule: C₈H₁₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11869757
CAS nummer: 374794-92-0