4-Bromo-3-nitrotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3068-100G OR3068-25G
APOSOR3068-100GEA 74.6 EUR
APOSOR3068-100G APOSOR3068-25G
4-Bromo-3-nitrotoluene 99%
4-Bromo-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₆BrNO₂
Kookpunt: 152 °C/14mmHg
Smeltpunt: 31…33 °C
Dichtheid: 1,578 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024180
CAS nummer: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6