3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-4-azaindole
OR30680-1G OR30680-250MG OR30680-5G
APOSOR30680-1GEA 123 EUR
APOSOR30680-1G APOSOR30680-250MG APOSOR30680-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197.04 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697525
CAS nummer: 23688-47-3